Learn More
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves
GREENER_CHOICE
Black gloves feature an innovative multi-layer polymer design to offer multi-barrier chemical protection.
Marke:  Ansell 53001080
50.28 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16593542
  • 127.00 CHF / 6 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Innovative multi-layer polymer design - nitrile/neoprene/nitrile layers
  • Provides chemical protection against a wide range of chemicals from acids and bases to hydrocarbons and organic solvent
  • Tested according to EN ISO 374:2016, permeation time > 30 minutes against 13 chemicals out of 18 listed
  • Features the latest MICROCHEM™ chemical barrier technology providing superior protection for use in hazardous environments
  • ANSELL GRIP™ Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
  • Inner soft nylon liner for comfort and increased mechanical protection
  • Oeko-Tex™ Standard 100 Approved
Note:  Size equivalents are as follows: 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Nein
Ja
8
0.38 mm
Nein
ACFGJKLMNOPST
Stulpe
Nylon
53001080-NA
13 in.
EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407
Grau, Schwarz
Nitril, Neopren
15 mil
EN 388:3121A
Typ A
Bakterien, nur Pilze
ANSELL GRIP™ Technologie
Gefüttert
AlphaTec™ 53-001
35 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehr
    Aktionscode: 24131
    Gültig bis zum2025-07-08
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.
    Aktionscode: 24098
    Gültig bis zum2025-07-16
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 16/06/2025 und dem 16/07/2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Artikel. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist oder wenn ein Produkt nicht mehr auf Lager ist. Weitere Einschränkungen sind möglich. 
    Geschäftsbedingungen Mehr erfahren
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 53-001 Nitrile Chemical Resistant Gloves > Größe: 8