Learn More
SHOWA™ NSK24™ Blue Chemical Resistant Nitrile Coated Gloves
12.68 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
Schutz gegen eine große Bandbreite an Lösungsmitteln, Ölen und Säuren.
- Flexibilität und Fingerbeweglichkeit sind bei schwereren Handschuhen nicht zu finden
- Die raue Oberflächenstruktur sorgt selbst bei öligen und nassen Anwendungen für Griffsicherheit
- Innenhandschuh aus Baumwolle sorgt für zusätzlichen Komfort und Schutz
- Farbe: Blau
Compliance
Data Testing is available upon request.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 2 |
Zertifizierung/Konformität | 21 CFR 170-199, ASTM D5526 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE |
Chlorinated | Nein |
Farbe | Blau |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Größe | 8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 15 mil |
Dicke (metrisch) | 0,38 mm |