Learn More
Ansell Handschuhe Chemtec 35cm 1 Paar
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
Der dünne Butylhandschuh bietet Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien, darunter Lösungsmittel und starke Säuren.
- Zum Schutz vor Aldehyden, Ketonen und Estern sowie konzentrierten Mineralsäuren
- Flexibel und komfortabel
- Natürliche, geschwungene ergonomische Form
- Leichtes Überziehen und sicherer Griff
- Geraute Handfläche für mehr Griffsicherheit
Bestellinformation
Jedes Paar ist mit einer separaten Informationsbroschüre verpackt, damit wichtige Informationen immer zur Hand sind.
Compliance
Erfüllt die Normen EN 388-2422 und EN 511-231.
Spezifikation
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierung/Konformität | EN 374, EN 388, EN 1149 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Butyl |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 10 |
Dicke (angloamerikanisch) | 14 mil |
Dicke (metrisch) | 0,35 mm |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen -
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24096, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24096Gültig bis zum: 2025-05-16