Learn More
SHOWA™ Butylhandschuhe Artikelnummer.: 12940675
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ Butylhandschuhe
Artikelnummer. 12940675
10, Glatt
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Grip Design:
Glatt
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12940675
Marke: SHOWA™ 87810XL
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Extra-thick 28 mil chemical and acid resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones and esters.
Spritzgegossene Butylkautschuk-Handschuhe mit höchster Permeationsbeständigkeit gegen Gas- oder Wasserdämpfe.
  • Besondere Stärke in der Schnitt- und Durchstoßfestigkeit mit glatter oder rauer Oberfläche
  • Leicht über den Chemikalienschutzanzug zu ziehen
  • Gerollter Aufschlag
  • Ohne Dichtungseinlage
  • Stärke: 25 mil
  • Länge: 36 cm (14 Zoll)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388
Zertifizierungen/Konformität (Europa) KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Butyl
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 25 mil
Dicke (metrisch) 0,63 mm
Norm EN 388 EN 388:2020X
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES BIK
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung, Handhabung von Säuren und Chemikalien, Nervengiften, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Grip Design Glatt
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 878-10
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35,5 cm
Name des Produkts
SHOWA™ Butylhandschuhe >