Learn More
alpha Tubulin Antibody (DM1A) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 89 publications
200.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Antigen alpha Tubulin
Klon DM1A
Konzentration 1.0 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:5000, Simple Western 1:50, Flow Cytometry 1 ug per million cells, Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50000-1:100000, Immunoprecipitation 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:500, Immunomicroscopy, Flow (Intracellular), CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunomicroscopy, CyTOF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18759223
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-690SS
0.025 mL
200.00 CHF
25 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18073995
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB100-690
0.1 mL
561.00 CHF
0.10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Goat, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunomicroscopy, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
alpha Tubulin Antibody (DM1A) - BSA Free, Novus Biologicals™