Learn More
alpha Tubulin Antibody (DM1A) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 89 publications
Marke:  Novus Biologicals NB100-690SS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18759223
  • 200.00 CHF / 25 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
alpha Tubulin Monoclonal specifically detects alpha Tubulin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Avian, Bovine, Canine, Chicken, Chinese Hamster, Drosophila, Fungi, Guinea Pig, Goat, Hamster, Parasite, Monkey, Primate, Rabbit, Xenopus, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunomicroscopy, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
alpha Tubulin Antibody (DM1A) - BSA Free, Novus Biologicals™ > 0.025mL; Unlabeled