Learn More
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175.508 g/mol
61.65 CHF - 183.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 107-37-9
Summenformel C3H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 175.508
MDL-Nummer MFCD00000486
InChI-Schlüssel HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-ylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7867
IUPAC-Name Trichlor(prop-2-enyl)silan
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11322276
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03703.06
5 g
61.65 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11332276
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03703.14
25 g
183.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyltrichlorsilan fungiert als Reagenz, das bei der Reaktion mit Aldehyden in DMF homoallylische Alkohole produziert. Es wird zur Herstellung von Silikon und Glasfaserveredelungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in THF, Toluol, Benzol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Wasser.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-485-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VV1530000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals