Learn More
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11322276
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322276
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11322276
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03703.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-37-9 | C3H5Cl3Si | 175.508 g/mol
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyltrichlorsilan fungiert als Reagenz, das bei der Reaktion mit Aldehyden in DMF homoallylische Alkohole produziert. Es wird zur Herstellung von Silikon und Glasfaserveredelungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in THF, Toluol, Benzol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-37-9
Summenformel C3H5Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 175.508
MDL-Nummer MFCD00000486
InChI-Schlüssel HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-ylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7867
IUPAC-Name Trichlor(prop-2-enyl)silan
SMILES C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 117°C to 118°C
Chemischer Name oder Material Allyltrichlorosilane
Menge 5 g
Strukturformel CH2=CHCH2SiCl3
UN-Nummer UN1724
Beilstein 1743449
Flammpunkt 18°C (64°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in THF,toluene,benzene. Reacts with water.
Formelmasse 175.52
Reinheit (%) 95%
Brechungsindex 1.449
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.211
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2024 Catalog NumberL03703.06,L03703.14
Chargennummer10250740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL03703.06,L03703.14
Chargennummer10249786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2024 Catalog NumberL03703.06,L03703.14
Chargennummer10249549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog NumberL03703.06,L03703.14
Chargennummer10247678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberL03703.06,L03703.14
Name des Produkts
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >