Learn More
Allylpalladium(II)-Chloriddimer, Pd 56.0 % Min., Thermo Scientific Chemicals
62.45 CHF - 980.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12012-95-2 |
---|---|
Summenformel | C6H10Cl2Pd2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 365.89 |
MDL-Nummer | MFCD00044874 |
InChI-Schlüssel | PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium |
PubChem CID | 61538 |
IUPAC-Name | Chloropalladium(1+);Prop-1-en |
SMILES | Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11356707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.01 |
0.25 g |
62.45 CHF
0.25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11346707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.03 |
1 g |
197.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11366707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010005.06 |
5 g |
980.00 CHF
5 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12012-95-2 | |
365.89 | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
61538 | |
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c |
C6H10Cl2Pd2 | |
MFCD00044874 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium | |
Chloropalladium(1+);Prop-1-en |
Spezifikation
Allylpalladium(II) chloride dimer | |
120°C (decomposition) | |
C6H10Cl2Pd2 | |
4124623 | |
allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium | |
PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L | |
Chloropalladium(1+);Prop-1-en | |
61538 | |
Pd 56,0% min |
12012-95-2 | |
Gelb | |
MFCD00044874 | |
Air and moisture sensitive | |
Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water. | |
Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c | |
365.89 | |
365.85 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 234-579-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse RT3510000
missing translation for 'tsca' : Nein
missing translation for 'storageNote' : 2 °C bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern
- Allylpalladium(II) chloride dimer
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.