Learn More
Allylpalladium(II)-Chloriddimer, Pd 56.0 % Min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356707
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylpalladium(II)-Chloriddimer, Pd 56.0 % Min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356707
0.25 g, 0.25 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11356707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010005.01
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12012-95-2 | C6H10Cl2Pd2 | 365.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12012-95-2
Summenformel C6H10Cl2Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 365.89
MDL-Nummer MFCD00044874
InChI-Schlüssel PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
PubChem CID 61538
IUPAC-Name Chloropalladium(1+);Prop-1-en
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpalladium(II) chloride dimer
Schmelzpunkt 120°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 0.25 g
Beilstein 4124623
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Formelmasse 365.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 56,0% min
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number010005.06,010005.03,010005.01
ChargennummerN17J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010005.06,010005.03,010005.01
ChargennummerP23I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010005.06,010005.03,010005.01
ChargennummerM24I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010005.06,010005.03,010005.01
ChargennummerB14T018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010005.06,010005.03,010005.01
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylpalladium(II) chloride dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Allylpalladium(II)-Chloriddimer, Pd 56.0 % Min., Thermo Scientific Chemicals >