Learn More
Allihn Kondensator mit geschliffenem Konus und Sockel
Ideal für Refluxanwendungen.
216.00 CHF - 317.00 CHF
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) Ummantelung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11381845
|
Quickfit
CX7/33/SC |
24/29 | 545 mm |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507790
|
Quickfit
CX7/44/SC |
29/32 | 550 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
- Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Allihn Kondensator |