Learn More
Allihn Kondensator mit geschliffenem Konus und Sockel
Ideal für Refluxanwendungen.
Marke: Quickfit CX7/44/SC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
- Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
Spezifikation
550 mm | |
29/32 | |
Allihn Kondensator |
Je 1 | |
Borosilikatglas |