Learn More
Allihn Kondensator mit geschliffenem Konus und Sockel
Ideal für Refluxanwendungen.
Marke:  Quickfit CX7/33/SC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11381845
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die innere Tropfensektionen sorgen für eine größere Kühlfläche
  • Mit abnehmbaren Schraubverbindungen aus Kunststoff zur einfachen und sicheren Befestigung von flexiblen Schläuchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für Rücklaufarbeiten
545 mm
Borosilikatglas
545 mm
24/29
Allihn Kondensator