Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Erstellen Sie mit diesem kaum schrumpfenden Vinylmaterial (B-595) Etiketten, die im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 10 Jahre beständig sind. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
23.95 CHF - 63.70 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Ausführung | Glanz |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17881809
|
Brady™
170949 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
23.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17851819
|
Brady™
170950 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0,25 in. | BMP41, BMP51, M511 |
23.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17941940
|
Brady™
170845 |
Weiß auf Rot | 25 ft. x 0,375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
31.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17910770
|
Brady™
170843 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
31.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17940710
|
Brady™
170844 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0,375 in. | BMP41, BMP51, M511 |
31.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17961960
|
Brady™
170821 |
Weiß auf schwarz | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17910700
|
Brady™
170813 |
Weiß auf Blau | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
44.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17900700
|
Brady™
170814 |
Schwarz, Clear | 20 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17970700
|
Brady™
170822 |
Weiß, Clear | 20 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
34.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17920670
|
Brady™
170815 |
Weiß auf Grün | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
44.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17970760
|
Brady™
170816 |
Schwarz auf Orange | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17930700
|
Brady™
170817 |
Weiß auf Rot | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17950700
|
Brady™
170818 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17920700
|
Brady™
170819 |
Red on White | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17940670
|
Brady™
170820 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0,5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
42.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17941960
|
Brady™
170823 |
Weiß auf schwarz | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17921960
|
Brady™
170824 |
Weiß auf Blau | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17901940
|
Brady™
170825 |
Schwarz, Clear | 20 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
38.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17971960
|
Brady™
170826 |
Weiß, Clear | 20 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
38.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17931950
|
Brady™
170827 |
Weiß auf Grün | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17921950
|
Brady™
170828 |
Schwarz auf Orange | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17941950
|
Brady™
170829 |
Weiß auf Rot | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17981950
|
Brady™
170830 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17951950
|
Brady™
170831 |
Red on White | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17951960
|
Brady™
170832 |
Black on Yellow | 25 ft. x 0,75 in. | BMP41, BMP51, M511 |
47.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17960670
|
Brady™
170841 |
Weiß auf schwarz | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17930670
|
Brady™
170836 |
Weiß auf Blau | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17910690
|
Brady™
170838 |
Schwarz, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17980700
|
Brady™
170842 |
Weiß, Clear | 20 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
43.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17960690
|
Brady™
170839 |
Weiß auf Grün | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17960700
|
Brady™
170835 |
Schwarz auf Orange | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17930690
|
Brady™
170837 |
Weiß auf Rot | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17970690
|
Brady™
170833 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17950690
|
Brady™
170840 |
Red on White | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17940690
|
Brady™
170834 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17891809
|
Brady™
170947 |
Weiß auf schwarz | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17811789
|
Brady™
170939 |
Weiß auf Blau | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17891709
|
Brady™
170940 |
Schwarz, Clear | 20 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
51.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17801819
|
Brady™
170948 |
Weiß, Clear | 20 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
51.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17821769
|
Brady™
170941 |
Weiß auf Grün | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17871819
|
Brady™
170942 |
Schwarz auf Orange | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17811769
|
Brady™
170943 |
Weiß auf Rot | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17821719
|
Brady™
170944 |
Schwarz auf Weiß | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17861819
|
Brady™
170945 |
Red on White | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17861829
|
Brady™
170946 |
Black on Yellow | 25 ft. x 1,5 in. | BMP51, M511 |
63.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
- Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
- Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
- Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
1 Klebeband/Kassette | |
0,004 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Ohne | |
Kontinuierlich | |
Top | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Gebäudentifizierung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagerkennzeichnung | |
-40 bis +180 °F | |
0,5 in. |