Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Erstellen Sie mit diesem kaum schrumpfenden Vinylmaterial (B-595) Etiketten, die im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 10 Jahre beständig sind. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke:  Brady™ 170823
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17941960
  • 47.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
  • Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
  • Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
  • Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
M4C-750-595-BK-WT
Ohne
Glanz
Vinyl
Thermotransfer
Unsteril
BMP41, BMP51, M511
-40 bis +180 °F
25 ft. x 0,75 in.
0,75 in.
0,5 in.
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
Dauerhaftes Acryl
Weiß auf schwarz
Kontinuierlich
Top
Etiketten
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Gebäudentifizierung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagerkennzeichnung
1 Klebeband/Kassette
0,004 in.
25 ft.
1.9 cm