Learn More
Brady™ Witterungsbeständige Vinyletiketten
Erstellen Sie mit diesem kaum schrumpfenden Vinylmaterial (B-595) Etiketten, die im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen bis zu 10 Jahre beständig sind. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und anderen industriellen Oberflächen
- Entwickelt, um längerer Einwirkung von UV-Licht, Chemikalien, Fetten und Ölen, Salzsprühnebel, Reinigungsmitteln und Detergenzien sowie Schmutz standzuhalten
- Hergestellt mit hochhaftem, dauerhaftem Acrylklebstoff für den Einsatz auf rauen, stark texturierten, schmutzigen und glatten Oberflächen, insbesondere bei kalten Temperaturen
- Witterungsbetändige Etiketten, die im Außenbereich bis zu 10 Jahre haltbar sind
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M4C-500-595-YL-BK | |
Ohne | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-40 bis +180 °F | |
25 ft. x 0,5 in. | |
0,5 in. | |
0,5 in. |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Black on Yellow | |
Kontinuierlich | |
Top | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung elektrischer Geräte, Gebäudentifizierung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilmarkierung, Lagerkennzeichnung | |
1 Klebeband/Kassette | |
0,004 in. | |
25 ft. | |
1.3 cm |