Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinsäure, 97 % Artikelnummer.: 10552611
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinsäure, 97 %
Artikelnummer. 10552611
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10552611
Marke: Thermo Scientific Chemicals 207341000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• All-trans-Retinol, allgemein als Vitamin A bekannt, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
• All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalisierung über Retinoidrezeptoren beteiligt.
• Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose.
• Mangel kann zu Sehstörungen, Knochendefekten sowie Immun- und Hautstörungen führen.
Anwendungen
• Geeignet für Untersuchungen zur Zelldifferenzierung, embryonalen Entwicklung, Immunologie u.v.a.
• Laborqualität, nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-79-4
Summenformel C20H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
MDL-Nummer MFCD00001551
InChI-Schlüssel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraensäure
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material all-trans-Retinoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 179°C to 184°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Merck Index 15, 8288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Formelmasse 300.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,207340010,207341000
ChargennummerA0465695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
ChargennummerA0463290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
ChargennummerA0460305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
ChargennummerA0456919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number207340050,207340010,207341000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • all-trans-Retinoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinsäure, 97 % >