Learn More
Retinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11485290
Zum Warenkorb hinzufügen
Retinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485290
0.1 g
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2 g
Artikelnummer. 11485290
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044540.77
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
All-trans-Retinol, Vitamin A, Retinol (CAS-Nr. 68-26-8) ist ein fettlösliches Vitamin, das Retinoidrezeptoren innerhalb von Zellen bindet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• All-trans-Retinol, allgemein bekannt als Vitamin A, ist ein fettlöslicher essentieller Nährstoff
•All-trans-Retinol ist an der hormonellen Signalgebung über die Retinoidrezeptoren beteiligt
•Es ist ein wichtiger Regulator von Zellteilung und Apoptose
•Ein Mangel kann zu Sehstörungen sowie Knochen-, Immun- und Hauterkrankungen führen
Anwendungen
• Geeignet für die Forschung zu Zelldifferenzierung, embryonaler Entwicklung, Immunologie und mehr
• Gütegrad Laborqualität, nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-79-4
Summenformel C20H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 300.44
MDL-Nummer MFCD00001551
InChI-Schlüssel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Retinoic acid
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 0.1 g
Beilstein 2057223
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8165
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
IUPAC-Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-Tetraensäure
Formelmasse 300.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN21L075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
ChargennummerX16K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
ChargennummerR30K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
ChargennummerQ03K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
ChargennummerP15K022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Retinoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: all-trans-Retinoic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Retinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >