Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpe
Zum Spülen der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpen gewährleisten besondere Flexibilität durch Trennung des Motors von der Steuerung. Für den Betrieb in Räumen mit ungünstigen oder beengten Platzverhältnissen.
Marke:  Masterflex™ 77962-20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13477099
  • 6300.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Messungen und schwierige Übertragungsaufgaben
  • Diese präzisen modularen Antriebe verfügen über leistungsstarke Motoren, Drehzahlanzeige und eine ±0.25 %-Drehzahlregelung zur genauen Durchflussregelung
  • Spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33; Antriebsgehäuse (Schutzart IP33) aus epoxidbeschichtetem Stahl
  • Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
  • Fernsteuermöglichkeit mittels DB9-Buchse an der Rückseite des Antriebs
  • Drehzahlregelungseingabe von 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V
  • Pumprichtung (CW/CCW) über offenen Kollektor oder Kontaktschluss, Start/Stopp über offenen Kollektor oder Kontaktschluss
  • Mit dem modularen Antrieb können Sie den Motor und die Steuerung dort platzieren, wo es Ihnen passt
  • Dreistellige LED-Anzeige zur Anzeige der Motordrehzahl
  • Folientastatur zur einfachen, frontseitigen Steuerung von Geschwindigkeit, Richtung und Start/Stopp
  • Motor mit Drehrichtungsumkehrung
  • LED-Lampen zur Anzeige der Drehrichtung des Motors
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Masterflex™ Masterflex™ I/P Modulare Präzisionspumpe > Flussrate: 0.06 bis 7 l/min
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis