Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunozytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Marke:  Invitrogen™ B40932
536.56 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15573756
  • 706.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 488
1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
  • HRP-konjugiertes Streptavidin (1x), 22,5 ml
  • Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
  • Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3%ige Lösung)
  • SuperBoost™
    150 Slides
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Tyramid-Kit
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer2604395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2023 Catalog NumberB40932
    Chargennummer2524151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog NumberB40932
    Chargennummer2354399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2021 Catalog NumberB40932
    Chargennummer2189166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2020 Catalog NumberB40932
    Chargennummer2169502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2019 Catalog NumberB40932
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin > 1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm)