Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach
337.00 CHF - 827.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12666387
|
Epredia™
87023 |
Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit |
827.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12593637
|
Epredia™
88016 |
Periodische Säurelösung (0,5 %) |
337.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12523667
|
Epredia™
88043 |
Alcian Blue pH 2,5-Färbelösung |
556.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach.
- Kann allein verwendet werden, um saure Schleimstoffe und andere carboxylierte und sulfatierte saure Mukosubstanzen auf Gewebeschnitten blau zu färben
- Die PAS (Periodic Acid Schiff)-Reaktion wird zur Färbung von Glykogen, Basalmembranen und neutralen Mukosubstanzen verwendet
Enthält: Alcianblau pH 2.5-Färbelösung, Periodsäurelösung (0.5 %) und Schiff-Reagenz
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)