Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach
Marke: Epredia™ 88016
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach.
- Kann allein verwendet werden, um saure Schleimstoffe und andere carboxylierte und sulfatierte saure Mukosubstanzen auf Gewebeschnitten blau zu färben
- Die PAS (Periodic Acid Schiff)-Reaktion wird zur Färbung von Glykogen, Basalmembranen und neutralen Mukosubstanzen verwendet
Enthält: Alcianblau pH 2,5-Färbelösung, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
Spezifikation
Periodische Säurelösung (0,5 %) |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: periodic acid