Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach
Marke:  Epredia™ 87023
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12666387
  • 827.00 CHF / 3 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Weisen Sie neutrale und saure Mukosubstanzen mit dem Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit nach.
  • Kann allein verwendet werden, um saure Schleimstoffe und andere carboxylierte und sulfatierte saure Mukosubstanzen auf Gewebeschnitten blau zu färben
  • Die PAS (Periodic Acid Schiff)-Reaktion wird zur Färbung von Glykogen, Basalmembranen und neutralen Mukosubstanzen verwendet
Enthält: Alcianblau pH 2,5-Färbelösung, Periodsäurelösung (0,5 %) und Schiff-Reagenz
Spezifikation
Spezifikation
Alcianblau/PAS-Spezialfärbe-Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)