Learn More
Al-23 Mahlstücke, H: 10 mm, 440 Stück/kg, Thermo Scientific Chemicals
1085.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-23 Grinding Pieces
Form Mahlstückchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15431307
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
033190.A1
1 kg
1085.00 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Grinding Pieces
Mahlstückchen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Al-23 Mahlstücke, H: 10 mm, 440 Stück/kg, Thermo Scientific Chemicals