Learn More
Al-23 Mahlstücke, H: 10 mm, 440 Stück/kg, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 033190.A1
1020.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15431307
  • 1085.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Al-23 Grinding Pieces
1 kg
Mahlstückchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al-23 Mahlstücke, H: 10 mm, 440 Stück/kg, Thermo Scientific Chemicals > 1 kg (1 x 440 Stück)