Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
The AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet is a UPUV Workstation designed to safely handle biological samples. This workstation protects the operator from exposure to airborne pathogens and provides UV-C light for decontamination of materials and the work area and HEPA filtration technology for capturing harmful toxins.
8275.00 CHF - 10830.00 CHF
Spezifikation
Enthält AirSafe™ Sicherheitsteuerung, HEPA-Filter
Spannung 220 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17745904
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
SYN-AC632UPUV220-E
32 in.
8275.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17715914
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Syngene™
SYN-AC648UPUV220-E
48 in.
10830.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
AirSafe™ Sicherheitsteuerung, HEPA-Filter
220 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet