Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
The AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet is a UPUV Workstation designed to safely handle biological samples. This workstation protects the operator from exposure to airborne pathogens and provides UV-C light for decontamination of materials and the work area and HEPA filtration technology for capturing harmful toxins.
Marke:  Syngene™ SYN-AC648UPUV220-E
9843.93 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17715914
  • 10830.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Biologische Sicherheitsarbeitsstation
48 in.
220 V
AirSafe™ Sicherheitsteuerung, HEPA-Filter
122 cm
Name des Produkts
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet > Biologische Sicherheitswerkbank; Breite: 122 cm (48 in.); Lieferumfang: AirSafe™ Sicherheitsteuerung, HEPA-Filter