Learn More
3M™ Aircare™ Filtereinheit ACU-03
Click to view available options
:
Abmessungen (L x B x H): 0,333 x 0,233 x 0,18 m
Beschreibung
- Leitet Luft von höchster Qualität an das Atemschutzsystem mit Druckluftversorgung und die Druckluftwerkzeuge weiter, indem Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, Partikel und Gerüche aus der Einheit entfernt werden, die mit Druckluft versorgt wird
- Wandbefestigung
- Für bis zu drei Anwender oder zwei Anwender plus Luftwerkzeug geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Farbe | Grau |
Modell | ACU-03 |
Abmessungen (L x B x H) | 0,333 x 0,233 x 0,18 m |
Produkttyp | Aircare™ Filtrationseinheit zur Wandmontage |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aircare™ Filtereinheit ACU-03 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur