Learn More
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.620
Air Purifier PURIFIAIR.620 reduces indoor viral loads and pollutant levels with a multi-component filter system.
Marke:  Asecos™ 39326
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17222534
  • 268.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • Asecos PURIFIAIR.620 kann die Viruslast und die Verschmutzung in Innenräumen deutlich reduzieren
    • Entfernt Schimmelsporen, Pollen und Allergene
    • Beseitigt Keime und Bakterien und neutralisiert sie
    • Filtert kontinuierlich Feinstaubpartikel heraus
    • Entfernt unangenehme Gerüche und schädliche Gase aus Innenraumatmosphäre
    • Der integrierte PM1.0-Sensor und das Farbdisplay ermöglichen es dem Anwender, die Partikelkonzentration in Innenräumen in vier Stufen von grün (niedrig) bis rot (hoch) schnell zu identifizieren und abzulesen
    • Die integrierte Kombination aus Vorfiltern, einem E12 EPA-Filter und einem H14 HEPA-Filter gemäß EN 1822 hat einen Wirkungsgrad von bis zu 99,995 % und hält Partikel von 0,1 bis 0,3 μm aus
    • H14 HEPA-Filter werden in Bereichen eingesetzt, in denen der Schutz vor Infektionen eine Schlüsselrolle spielt
    • Durch das mobile Design kann der Luftreiniger flexibel in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden
  • 1 Gerät für SA-Volumenstrom von 160 bis 620 m³/h (5 Betriebsstufen) und eignet sich für ca. 100 m³ Raumvolumen (entspricht einer Fläche von 40 m² und einer Raumhöhe von 2,5 m)
    • In größeren Räumen sollte eine größere Anzahl von Geräten verwendet werden
    • Die Räume müssen mit natürlicher oder technischer Belüftung mit Frischluft versorgt werden
    • Luftreiniger sollten nicht als Ersatz für eine Frischluftzufuhr betrachtet werden
    • Effiziente Ergebnisse über die Zeit nur, wenn der Filter regelmäßig entsprechend der elektronischen Anzeige ausgetauscht wird
    • Große Filtereinheiten sorgen für eine lange Lebensdauer
    • Geringer Energiebedarf führt zu geringen Nutzungskosten
Spezifikation
Spezifikation
Vorsatzfilter, Kaltkatalysefilter, Aktivkohlefilter, Hochleistungspartikelfilter
2,867 kg
509 mm
Ersatzfilter
AIRPURIFIAIR.620.
162 mm
402 mm
EN 1822
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ Air Purifier PURIFIAIR.620 > Asecos Luftreiniger PURIFIAIR.620; Produkttyp: Ersatzfilter; zur Verwendung mit (Gerät): PURIFIAIR.620