Learn More
Kimberly-Clark Professional™ RHAPSODIE Duft-Nachfüllpackung
Beseitigen Sie unerwünschte Gerüche. Die KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ RHAPSODIE Duft-Nachfüllpackungen sind mit feinen Zitrusnoten angereichert, die zu einer angenehmen Umgebung im Waschraum beitragen.
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 6136
Description
- Lieferung in Packungen mit 6 x 310 ml Kassetten
- Angenehme Zitrusnote
- Konturiertes/abgerundetes Design verhindert, dass Staub in Ritzen hängenbleibt
- Kompatibel mit den nicht mehr erhältlichen RIPPLE™- oder AQUA™ Aircare Spender
Specifications
Zitrusfrüchte | |
Nachfüllpackung | |
6/Pckg. |
Durchsichtig | |
Aqua Aircare Spender | |
310 ml |
Safety and Handling
- RHAPSODIE Fragrance Refill
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.