Learn More
Aalborg™ 150-mm-Referenzskala für Direktluftröhrchen aus Glas
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
98.50 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Typ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Breite (metrisch) 150 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 23
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Luftstromrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778308
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-042-06-CA-VN
75 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778348
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-062-01-ST-VA
264 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
11738348
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-032-41-GL-VA
49 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11758328
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-092-25-GL-VN
2,5 l/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788318
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-112-10-GL-VN
300 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768308
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Aalborg™
FT-032-06-SA-VN
50 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
11718348
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-042-15-GL-VA
19 ml/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11778318
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-042-75-CA-VN
100 ml/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11748348
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-032-41-ST-VA
143 ml/min
129.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 21-08-2025
Añadir a la cesta
11778328
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-102-16-CA-VN
10 l/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 04-08-2025
Añadir a la cesta
11753199
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-042-12-SA-VN
25 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 21-08-2025
Añadir a la cesta
11748368
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-044-40-TA-VA
70 ml/min
137.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 21-08-2025
Añadir a la cesta
11763199
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-062-03-ST-VN
200 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 07-08-2025
Añadir a la cesta
11788258
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-112-02-SA-VA
374 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 24-07-2025
Añadir a la cesta
11748328
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-112-19-CA-VN
1,25 l/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 21-08-2025
Añadir a la cesta
11773199
Ver productos accesorios missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-112-08-SA-VN
500 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Solo quedan null
Añadir a la cesta
11788328
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-044-14-GL-VN
23 l/min
128.00 CHF
1 Stück
Only null left
Add to basket
11798278
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-082-03-SA-VA
1.093 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-08-2025
Add to basket
11718368
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-034-39-ST-VA
1.637 ml/min
111.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-07-2025
Add to basket
11708368
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-034-39-GL-VA
8.505 ml/min
105.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-08-2025
Add to basket
11728288
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-102-05-SA-VA
5.188 ml/min
105.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 29-07-2025
Add to basket
11733199
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-044-41-ST-VN
42 l/min
128.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-08-2025
Add to basket
11738288
View accessory products missing translation for 'viewDocuments'
Aalborg™
FT-044-40-SA-VA
30 l/min
137.00 CHF
1 Stück
Only null left
Verfügbar ab: 21-08-2025
Add to basket
Description
Description
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Specifications
Specifications
Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
150 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aalborg™ 150-mm-Referenzskala für Direktluftröhrchen aus Glas