Learn More
Aalborg™ 150-mm-Referenzskala für Direktluftröhrchen aus Glas
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
Marke:  Aalborg™ FT-044-40-TA-VA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748368
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
70 ml/min
Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Für verschiedene Flüssigkeiten, Gase oder Flüssigkeiten, dank der Korrelationstabellen
150 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ 150-mm-Referenzskala für Direktluftröhrchen aus Glas > Luftströmungsrate: 69940 ml/min.; Breite: 150 mm