Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
72.95 CHF - 93.65 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17878394
|
Brady™
173306 |
Weiß | 0,375 x 0,375 in. | M710, BMP71 |
72.95 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17898374
|
Brady™
174358 |
Weiß | 0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
78.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17848184
|
Brady™
173305 |
Weiß | 0,5 x 0,5 in. | M710, BMP71 |
77.10 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17868274
|
Brady™
173908 |
Weiß | 0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
82.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17859014
|
Brady™
173909 |
Gelb | 0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
93.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17828244
|
Brady™
173907 |
Gelb | 0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
89.15 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17898154
|
Brady™
174108 |
Orange | 0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
87.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17888154
|
Brady™
174111 |
Orange | 0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
91.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17818274
|
Brady™
174109 |
Rot | 0,375 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
87.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17898144
|
Brady™
174112 |
Rot | 0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
91.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Ampullen anbringen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
- Flaches Material haftet gut auf glatten, rauen, pulverbeschichteten und unregelmäßigen Oberflächen sowie auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
Rund | |
-40 bis +90 °C | |
0.166 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Lagerkennzeichnung | |
500 Etiketten | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. |