Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
Marke:  Brady™ 173908
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17868274
  • 82.50 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Ampullen anbringen.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
  • Flaches Material haftet gut auf glatten, rauen, pulverbeschichteten und unregelmäßigen Oberflächen sowie auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnung von Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Nein
Rund
-40 bis +90 °C
0.166 mm
12.7 mm
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
500 Etiketten
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
0,5 x 0,5 in.