Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft für M6/M7
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
Marke: Brady™ 174108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) sind äußerst formbar und lassen sich dadurch optimal auf stark gekrümmten Flächen wie etwa Ampullen anbringen.
- Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
- Flaches Material haftet gut auf glatten, rauen, pulverbeschichteten und unregelmäßigen Oberflächen sowie auf Oberflächen mit niedriger Oberflächenspannung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Orange | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Geräten, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, allgemeine Kennzeichnung, Lagerkennzeichnung | |
Nein | |
Rund | |
-40 bis +90 °C | |
0.166 mm | |
9.53 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
500 Etiketten | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. | |
0,375 x 0,375 in. |