Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
38.90 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17858124
|
Brady™
173311 |
0,5 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Quadratisch |
73.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17838454
|
Brady™
174349 |
0,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12.7 mm | Quadratisch |
79.45 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17818844
|
Brady™
173395 |
1 x 1 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Quadratisch |
60.05 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17828404
|
Brady™
174225 |
1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Quadratisch |
64.80 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17868974
|
Brady™
174594 |
0,25 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rechteck |
78.05 CHF
750 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17878194
|
Brady™
173307 |
0,25 x 1,9 in. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rechteck |
90.10 CHF
750 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17811389
|
Brady™
173790 |
0,25 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.35 mm | Rechteck |
75.80 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17888284
|
Brady™
174357 |
0,25 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 6.35 mm | Rechteck |
96.35 CHF
750 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17838864
|
Brady™
174650 |
0,5 x 0,9 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm | Rechteck |
117.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17818384
|
Brady™
174370 |
0,5 x 0,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12.7 mm | Rechteck |
136.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17888294
|
Brady™
174184 |
0,75 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19.05 mm | Rechteck |
72.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17818464
|
Brady™
174218 |
0,75 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19.05 mm | Rechteck |
60.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17801499
|
Brady™
174273 |
0,75 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19.05 mm | Rechteck |
76.15 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17868194
|
Brady™
174201 |
1 x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
86.70 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17879024
|
Brady™
173415 |
1 x 0,375 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rechteck |
80.25 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17878784
|
Brady™
173401 |
1 x 0,75 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rechteck |
55.45 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17898364
|
Brady™
174103 |
1 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
52.35 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17888114
|
Brady™
174280 |
1 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
82.60 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17898254
|
Brady™
174354 |
1 x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
125.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17888434
|
Brady™
173310 |
1 x 1,9 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm | Rechteck |
116.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17818924
|
Brady™
173355 |
1,5 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rechteck |
74.75 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17828844
|
Brady™
174265 |
1,5 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38.1 mm | Rechteck |
85.65 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17888904
|
Brady™
173347 |
1,5 x 0,75 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rechteck |
79.20 CHF
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17898924
|
Brady™
173340 |
1,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rechteck |
76.45 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17831379
|
Brady™
173769 |
1 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25.4 mm | Rechteck |
53.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868344
|
Brady™
174086 |
1,25 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 31.75 mm | Rechteck |
98.10 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17899034
|
Brady™
174575 |
2,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 63.5 mm | Rechteck |
44.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17891569
|
Brady™
173756 |
2,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 63.5 mm | Rechteck |
43.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17888464
|
Brady™
174085 |
0,375 x 0,825 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9.53 mm | Rechteck |
38.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
17888734
|
Brady™
173427 |
0,75 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 19.05 mm | Rechteck |
67.15 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
- Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
- Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
- UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
- Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Ohne | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
-40 bis +90 °C | |
0.166 mm |