Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke: Brady™ 173311
68.16 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
- Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
- Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
- UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
- Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Autoklavierbar | |
M7-7-499 | |
Ohne | |
Matt | |
Nylon | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
500 Etiketten | |
-40 bis +194 °F | |
0,0065 in. | |
0,5 x 0,5 in. | |
0,5 in. | |
12.7 mm |
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
Nein | |
Quadratisch | |
-40 bis +90 °C | |
0.166 mm | |
0,5 in. | |
12.7 mm |