Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Aggressiver Klebstoff und hohe Biegsamkeit sind die Markenzeichen dieses Nylongewebe-Etikettenmaterials, das für ein breites Spektrum von Identifizierungsanforderungen entwickelt wurde, von Bedienfeldern bis hin zu Flüssigstickstoff.
Marke:  Brady™ 173347
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17888904
  • 79.20 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das hochbiegsame Material passt sich eng an gekrümmte Oberflächen wie Drähte und Kabel an und haftet gleichzeitig an Edelstahl, strukturiertem ABS, Polypropylen und vielen anderen Materialtypen
  • Beständig gegen kalte Temperaturen, Chemikalien, Fette, Öle, Reinigungsmittel und Detergenzien
  • Das Etikettenmaterial mit niedrigem Profil haftet auf glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen oder sogar Materialien mit geringer Oberflächenenergie
  • UL-Zulassung gemäß UL969, CSA bis C222 Nr. 015-95, RoHS-konform nach 2011/65/EU und 2015/863)
  • Hergestellt aus B-499 Nylongewebe
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
M7-30-499
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
M710, BMP71
250 Etiketten
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
1,5 x 0,75 in.
0,75 in.
38.1 mm
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.166 mm
1,5 in.
19.05 mm