Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Achat-Set mit Mörser und Stößel
Das Cole-Parmer™ Essentials Achat-Set mit Mörser und Stößel ist ideal für Labors, die kontaminationsfreie Ergebnisse benötigen.
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 63101-36
Beschreibung
- Der achteckige Mörser besteht aus natürlich hartem Achat; 6,5 Härte auf der Mohs-Skala
- Verfügt über eine hochpolierte Mahloberfläche für optimale Ergebnisse
- Die Abmessungen haben eine angegebene Toleranz von ± 3 mm
- Autoklavierbar
Spezifikation
Mörser und Stößel, Octaganol | |
Hochpolierte Mahlfläche | |
3,5 in. |
50 ml | |
Autoklavierbar | |
Agate |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Achat-Set mit Mörser und Stößel > Achat-Set mit Mörser und Stößel; Kapazität:50 ml; Material:Achat; Oberfläche:Hochpolierte Mahlfläche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur