Learn More
Melford Agarose Low Melt
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
465.00 CHF - 2155.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose, Low Melt |
---|---|
CAS | 9012-36-6 |
Güte | Molecular Biology |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30017971
|
Melford
A20070-250.0 |
250 g |
1045.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017970
|
Melford
A20070-100.0 |
100 g |
465.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30017972
|
Melford
A20070-500.0 |
500 g |
2155.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
Gel Strength, 1%: >200 g/cm2
Gelling Temperature: 26°C to 30°C
Melting Temperature: <65°C
Sulfate: <0.10%
EEO: <0.10
DNase and RNase: None Detected
Spezifikation
Agarose, Low Melt | |
9012-36-6 | |
Molecular Biology |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.