Learn More
Melford Agarose Low Melt
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
Marke:  Melford A20070-500.0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30017972
  • 2155.00 CHF / 500 Gramm
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
Ideal gelling properties for use in cloning assays or for recovery of heat labile samples following electrophoresis.
Gel Strength, 1%: >200 g/cm2
Gelling Temperature: 26°C to 30°C
Melting Temperature: <65°C
Sulfate: <0.10%
EEO: <0.10
DNase and RNase: None Detected
Spezifikation
Spezifikation
Agarose, Low Melt
9012-36-6
500 g
Molecular Biology