Learn More
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents
129.00 CHF - 530.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10688973
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP1356-100
100 g Poly-Flasche
129.00 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10776644
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP1356-500
500 g Poly-Flasche
530.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Poly-Flasche; 500 g
Agarose mit hoher Auftrennungskapazität für die Analyse von DNA und RNA
Für die Routineauftrennung von 500 bp bis 25 kbp. Zertifiziert für die Wiedergewinnung von DNA und RNA für verlässliche Restriktionen, Ligationen und Klonierungen.
Spezifikationen:
Geliertemperatur 34,5 bis 37,5°C
Gelstärke >1200 g/cm
Sulfatgehalt <0,15%
EEO (-Mr) <0,15
Feuchtigkeitsgehalt <10%
Getestet auf DNase und RNase
Empfohlene Lagerung bei Raumtemperatur.
Hersteller: BP1356-100 Art.-Nr.
Typ: Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), 100 g
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9012-36-6
C12H18O9
Spezifikation
Agarose
Pulver/Feststoff
Cremefarben
Max. 0.15
Min. 1200 g/cm2
C12H18O9
Genetische Analyse
Breiter Trennbereich für DNA/RNA (500 bp bis 25 kb)
9012-36-6
DNase-frei
34.5° bis 37.5 °C
DNase- und RNase-frei
306.12
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents