Learn More
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10688973
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10688973
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 10688973
Marke: Fisher BioReagents BP1356100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Poly-Flasche; 500 g
Agarose mit hoher Auftrennungskapazität für die Analyse von DNA und RNA
Für die Routineauftrennung von 500 bp bis 25 kbp. Zertifiziert für die Wiedergewinnung von DNA und RNA für verlässliche Restriktionen, Ligationen und Klonierungen.
Spezifikationen:
Geliertemperatur 34,5 bis 37,5°C
Gelstärke >1200 g/cm
Sulfatgehalt <0,15%
EEO (-Mr) <0,15
Feuchtigkeitsgehalt <10%
Getestet auf DNase und RNase
Empfohlene Lagerung bei Raumtemperatur.
Hersteller: BP1356-100 Art.-Nr.
Typ: Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), 100 g
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
Summenformel C12H18O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Breiter Trennbereich für DNA/RNA (500 bp bis 25 kb)
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Farbe Cremefarben
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) Max. 0.15
Gelierungstemperatur 34.5° bis 37.5 °C
Gelstärke Min. 1200 g/cm2
Verpackung Poly-Flasche
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Formelmasse 306.12
Güte Genetische Analyse
Name des Produkts
Agarose (Broad Separation Range for DNA/RNA/Genetic Analysis Grade), Fisher BioReagents >