Learn More
Thermo Scientific™ Agar Technical No.2
Oxoid Agar Technical (Agar No. 2) is a general-purpose bacteriological-grade agar.
Marke: Thermo Scientific™ LP0012B
347.96 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
A technical grade agar which conforms to the specifications of the U.S. Pharmacopoeia and A.P.H.A. Suitable for applications where clarity and compatibility are not of prime importance. It is of high gel strength and will give a firm gel 1.2% w/v.
Spezifikation
White | |
Agar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
67Stunden
10Minuten
22Sekunden
49Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %