Learn More
Agargranulat, Fisher BioReagents
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
Marke:  Fisher BioReagents BP9744-500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15450665
  • 149.00 CHF / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Granulat-Agar-Medien CAS:[9002-18-0]
  • Bei Raumtemperatur lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Granulatpulver
Wird als Verfestigungsmittel verwendet, um das feste Medium bereitzustellen, um das Wachstum von Mikroben zu unterstützen.
500 g
Agar
Poly-Flasche
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Agar, Granulated