Learn More
Thermo Scientific™ AerosolSense™ Probenehmer
Stellen Sie mit dem AerosolSense Probennehmer das Vorhandensein von Pathogenen in der Luft fest, einschließlich von SARS-CoV-2
Marke: Thermo Scientific™ 2900-BA
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ AerosolSense™ Probennehmer in Kombination mit PCR-Tests ist eine neue Lösung zur Überwachung von Krankheitserregern und liefert zeitnahe und äußerst zuverlässige Einblicke in das Vorhandensein von Krankheitserregern in der Luft zur Überwachung und Verbesserung der Sicherheitsprotokolle der Einrichtung. Der Probenehmer funktioniert genau dort, wo er benötigt wird – in der Luft – zur Probennahme der Raumluft in Klassenzimmern, Büros, Pflegeheimen, Wartezimmern und anderen Innenräumen. Durch die Probennahme und Durchführung von PCR-Tests der Raumluft werden SARS-CoV-2, Flu A/B und/oder RSV am Verbreitungsort nachgewiesen. Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Gemeinschaften zuverlässig, während Sie gleichzeitig die Geschäfts- und Betriebskontinuität mit der Umweltüberwachung aufrechterhalten.
Hauptmerkmale:- Kleines, anwenderfreundliches Design, für das der Bediener nur minimal geschult werden muss
- Hochempfindliche und stabile Aerosolerfassungs- und Trenntechnik
- Das speziell für SARS-CoV-2, Lu A/B und RSV-B validierte Probennehmerdesign dient der Erfassung einer Vielzahl von luftübertragenen Pathogenen
- Ergänzt Erkenntnisse aus einzelnen Testprogrammen
- Ein einfacher Arbeitsablauf
- Probennahme
- Nehmen Sie die Probenkassette heraus und ersetzen Sie sie
- Senden Sie die Probenkassette zum Testen an das Labor
Spezifikation
Einwegprobennahmekartusche mit (2) 1-Zoll-Sammelsubstraten | |
100/240 VAC, 50/60 Hz, 125 W | |
26 lb. | |
200 LPM | |
14 in. | |
3-farbige LED | |
Minimale Auswirkung (80 bis 1050 μg/m3) |
TÜV-SÜD, CE, UKCA, ROHS | |
13 in. | |
Bioaerosol-Probennehmer | |
14,5 in. | |
5 bis 45 °C | |
Minimale Auswirkung (über 10 % bis 90 % RH) |