Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus Borosilikatglas der Klasse A entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ USP-Messkolben aus Borosilikatglas der Klasse A werden mit einem Stopfen aus Polypropylen sowie einem USP-Chargenzertifikat geliefert. Die DE-M-Markierung ermöglicht eine schnelle Volumenbestimmung.
Marke: BRAND™ 36943
41.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas Klasse A.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Stopfen aus Polypropylen.
- DE-M-Markierung für einfache Volumenüberprüfung.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme. (TC, In)
- Mit USP-Chargenzertifikat. Individuelles USP-Zertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
10 ml | |
±0.020 ml | |
A |
DIN EN ISO 1042, USP-Chargenzertifikat, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage | |
Klar | |
Borosilikatglas | |
2 Stück | |
10/19 |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 9.6 MB
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Flyer: USP Volumetric instruments
DateigrößeVersion: 9.6 MB
Technical Note: Volumetric Flasks
DateigrößeVersion: 194.3 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 840.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 836.4 kB
Testing Instructions: BLAUBRAND Volumetric Instruments and Density Bottles
DateigrößeVersion: 842.3 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.4 MB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 896.8 kB
BLAUBRAND Volumetric Instruments
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Durchsichtig; Polypropylen-Stopfen; Fehlergrenze:±0,020 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur