Learn More
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8 μm
Probennahme und Partikelanalyse
452.00 CHF - 481.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material MCE
Porengröße 0.8μm
Filtrationsbereich 4 cm2
Enthält Absorptionspad
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Gehäusematerial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Gehäusematerial Preis Menge & Verfügbarkeit  
10228110
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Merck
MAWP025A0
Polystyrene
481.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10732161
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Merck
MAWP025AC
Carbon-filled Polypropylene
452.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
0.8μm
Absorptionspad
0,98 in.
MCE
4 cm2
Aerosol Monitor
2,5 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Aerosolmonitor, 25 mm, 0,8 μm