Learn More
Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für die Ausbildung und für hochwertige professionelle Anwendungen. Die Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskope sind ideal für die routinemäßige Beobachtung von lebenden Zellen.
4430.00 CHF - 4540.00 CHF
Spezifikation
Enthält | 45 mm blau, grüne Interferenz und neutrale Dichtefilter mit Filterschieber; Sechskantschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Netzkabel |
---|---|
Spannung | 100/240 V (CE) |
Ausführungsart | Inversmikroskop |
Kondensatortyp | ELWD N.A. 0.30 |
Vergrößerungsleistung | 40X, 100X, 200X, 400X |
Produktcode | Marke | Kopfausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kopfausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11712298
|
Motic™
1100103800043 |
Siedentopf Binokular, 45° geneigt, 360° schwenkbar |
4430.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11722298
|
Motic™
1100103800054 |
Siedentopf Trinokular, 45° geneigt, 360° schwenkbar, Lichtteilung 100:0/20:80 |
4540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Binokular-/Trinokular-Kopf vom Typ Siedentopf mit einem Neigungswinkel von 45°, 360° schwenkbar
- Weitfeldokular mit hohem Blickpunkt N-WF 10X/20 mm mit Okularjustierung und Augenmuscheln aus Kautschuk
- Seitlicher Quadrupel-Objektivwechselrevolver
- CCIS Planachromatische Objektive PL4X, LWD PL40X
- CCIS Planachromatische Phasenobjektive PL Ph10X, LWD PL Ph20X
- ELWD-Kondensor N. A. 0.30
- Phasenschieber Ph1, BF
- Phasenzentrierteleskop
- Einfacher Tisch mit Tischeinsätzen aus Metall oder Glas
- Halogenbeleuchtung 6 V/30 W mit Intensitätskontrolle und Schlafmodus
Spezifikation
45 mm blau, grüne Interferenz und neutrale Dichtefilter mit Filterschieber; Sechskantschlüssel, Staubschutzabdeckung aus Vinyl, Netzkabel | |
Inversmikroskop | |
40X, 100X, 200X, 400X | |
Für die routinemäßige Inspektion von lebenden Zellen | |
6 V | |
20 mm | |
Halogen |
100/240 V (CE) | |
ELWD N.A. 0.30 | |
Infinity-korrigiert, plan-achromatisch, Phasenkontrast | |
Seitliche Ausrichtung, vierfach | |
2 Jahre auf elektrische/5 Jahre auf optische und mechanische Teile | |
N-WF10X/20 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ AE 2000 Binokular-Inversionsmikroskop