Learn More
Advanced Instruments Protinol™ Serum Osmometer Controls
Quality control check for the clinical laboratory for osmometers from any manufacturer
Marke:  Advanced Instruments 3MA028
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 15148616
  • 382.36 CHF / 9 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quality control check for the clinical laboratory for osmometers from any manufacturer
  • Developed from bovine serum albumin — adjusted with nonprotein material
  • Produce consistent, reliable results in the human serum range
  • Run controls daily to check and document the osmometer's performance
  • Set of three values: 240 ±5mOsm/kg H2O (abnormal low), 280 ±5mOsm/kg H2O (normal), and 320 ±5mOsm/kg H2O (abnormal high)
Spezifikation
Spezifikation
NIST, ISO 9000, CLIA, CAP
240, 280, 320 mOsm/kg H2O
Serum
3mL 3 vials per level
9 Packung
2 °C bis 8 °C
3320, 3300 Micro-osmometer
3-Level Serum Control Kit
Use in evaluating performance of osmometer in clinical laboratories testing of Human Serum samples
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Advanced Instruments Protinol™ Serum Osmometer Controls